Learn More
TRIS (Base), BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Poly Bottle
Poly Pail
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | TRIS (Base) |
Imballaggio | Poly Bottle |
Quantità | 500 g |
Peso formulazione | 121.14 |
Grado | BAKER ANALYZED™ ACS Reagent |