Learn More
TAE Buffer, Tris-Acetate-EDTA, 1X Solution, Electrophoresis, Fisher BioReagents
68.15€ - 169.00€
Specifica
Materiale o nome chimico Tris-Acetate-EDTA
Nota nome 1X Solution
CAS 77-86-1, 6850-28-8, 139-33-3, 10378-23-1, 7732-18-5
Colore Undesignated
Forma fisica Liquid
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10542785
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2434-4
4 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10123293
Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2434-20
20 L Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
Tris–Acetate–EDTA (TAE) is commonly used as a buffer for nucleic acid electrophoresis.
Specifica
Specifica
Tris-Acetate-EDTA
77-86-1, 6850-28-8, 139-33-3, 10378-23-1, 7732-18-5
Liquid
Filtered through a 0.2-micron filter.
Protease free
Elettroforesi
1X Solution
Undesignated
Esente da DNasi
Poly CUBE
TAE
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
CAUTION!
Emergency Overview
May cause eye, skin, and respiratory tract irritation. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen. If not breathing, give artificial respiration. Obtain medical attention. Do not induce vomiting. Obtain medical attention. . .
NFPA
Health:1
Flammability:0
Instability:0
Recommended Storage : RT
Identificativo prodotto
  • Tris-acetate-EDTA, 1X solution