Learn More
TAE Buffer, Tris-Acetate-EDTA, 1X Solution, Electrophoresis, Fisher BioReagents
Marca:  Fisher BioReagents BP2434-4
Codice prodotto. 10542785
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Save time and simplify your buffer preparation step by using ready-made Fisher BioReagents 1X TAE buffer solution
  • Eliminates the hassle of dilution or waiting for powder to dissolve
  • 1X solution contains 0.04M tris-acetate and 0.001M EDTA
  • Tested for the absence of DNase, RNase, and protease
  • Functionally tested for use in electrophoresis applications
  • TAE is a commonly used buffer for electrophoresis of nucleic acids in agarose gels
  • Intended for laboratory research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Tris-Acetate-EDTA
77-86-1, 6850-28-8, 139-33-3, 10378-23-1, 7732-18-5
Liquid
Esente da DNasi
Poly CUBE
TAE
1X Solution
Undesignated
4 L
Filtered through a 0.2-micron filter.
Protease free
Elettroforesi
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Tris-acetate-EDTA, 1X solution