Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethane, approx. 2M solution in diethyl ether, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
53.75€ - 511.00€
Identificatori chimici
CAS 18107-18-1, 60-29-7
Formula molecolare C4H10N2Si
Molecular Weight (g/mol) 114.23
Numero MDL MFCD00053946
InChI Key ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
IUPAC Name diazomethyl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10356294
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
397620050
5 mL Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10633975
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
397620250
25 mL Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
10492694
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
397621000
100 mL Bottiglia in vetro Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
Specifica
Identificatori chimici
18107-18-1, 60-29-7
114.23
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
167693
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
C4H10N2Si
MFCD00053946
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
diazomethyl(trimethyl)silane
Specifica
(Trimethylsilyl)diazomethane
18107-18-1, 60-29-7
32.64, 71.81
0.7700g/mL
C4H10N2Si
0.77
ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
diazomethyl(trimethyl)silane
167693
Crystalline Powder or Crystals
Approx. 2M solution in diethyl ether
28.19, 67.36
White
−35°C
MFCD00053946
trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
114.23
114.23
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
May cause drowsiness or dizziness.
May cause cancer.
Harmful if swallowed.
Fatal if inhaled.
Extremely flammable liquid and vapor.
May form explosive peroxides.
Repeated exposure may cause skin d
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Obtain special instructions before use.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
GHS Signal Word: Danger
Identificativo prodotto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H330-Letale se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.