Learn More
(Trimethylsilyl)diazomethane, approx. 2M solution in diethyl ether, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10492694
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
100 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
CAS: 18107-18-1 | C4H10N2Si | 114.23 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 18107-18-1, 60-29-7
Formula molecolare C4H10N2Si
Molecular Weight (g/mol) 114.23
Numero MDL MFCD00053946
InChI Key ONDSBJMLAHVLMI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo trimethylsilyl diazomethane, trimethylsilyldiazomethane, diazomethyl trimethylsilane, tms-diazomethane, diazomethyl trimethyl silane, tmschn2, silane, diazomethyl trimethyl, unii-qi98hqo8c4, diazomethyl-trimethyl-silane, qi98hqo8c4
PubChem CID 167693
IUPAC Name diazomethyl(trimethyl)silane
SMILES C[Si](C)(C)C=[N+]=[N-]
Specifica
Materiale o nome chimico (Trimethylsilyl)diazomethane
Nota nome Approx. 2M solution in diethyl ether
CAS min. % 28.19, 67.36
CAS max % 32.64, 71.81
Colore White
Densità 0.7700g/mL
Punto d'infiammabilità −35°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mL
Gravità specifica 0.77
Peso formulazione 114.23
Forma fisica Crystalline Powder or Crystals
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • (Trimethylsilyl)diazomethane, ca. 2M solution in diethylether
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Liquido infiammabile Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H330-Letale se inalato.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H224-Liquido e vapori altamente infiammabili.
  • EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.