Learn More
VITLAB™ Contenitori per campioni in polipropilene trasparente con tappo a pressione
VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers are supplied with a snap-on cap made of LDPE. They are rated as food-safe according to EU directive 10/2011.
2.95€
Specifica
Product Type Specimen Container
Closure Included Yes
Graduated No
Materiale Polypropylene
Sterilità Non-sterile
Visualizza altre specifiche
Productos 1
Código de producto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacità (sistema metrico) Diametro (sistema metrico) Altezza (sistema metrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
10278730
missing translation for 'viewDocuments'
VITLAB™
69294
160 mL 50 mm 110 mm Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A
Descripción
Descripción
  • Product Type: Sample Container
  • Material: Polypropylene (Container), LDPE (Cap)
  • Color: Transparent
  • Shape: Round
  • Includes: Snap-On Cap
Especificaciones
Especificaciones
Specimen Container
No
Non-sterile
Snap Cap
Snap Cap
Yes
Polypropylene
LDPE
Transparent
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado