Learn More
VITLAB™ Contenitori per campioni in polipropilene trasparente con tappo a pressione
VITLAB™ Transparent Polypropylene Sample Containers are supplied with a snap-on cap made of LDPE. They are rated as food-safe according to EU directive 10/2011.
Marca:  VITLAB™ 69294
Codice prodotto. 10278730
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Product Type: Sample Container
  • Material: Polypropylene (Container), LDPE (Cap)
  • Color: Transparent
  • Shape: Round
  • Includes: Snap-On Cap
Specifica
Specifica
Specimen Container
No
Non-sterile
160 mL
Snap Cap
50 mm
110 mm
Yes
Polypropylene
5.4 oz.
LDPE
Transparent
4.3 in.
Snap Cap