Learn More
Vitlab™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Use these funnels for a variety of bottling and decanting applications in the food industry. VITLAB™ Transparent Polypropylene Powder Funnels feature a short, wide stem. Ideal for transfer of powdered and granular substances.
2.35€ - 37.86€
Specifica
Materiale | Polipropilene |
---|---|
Angolo | 60 ° |
Autoclavabile | Sì |
Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per il contatto con gli alimenti |
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10008630
|
Vitlab™
71094 |
110 mm | N/A | ||||||
11897890
|
Vitlab™
71094 |
110 mm |
37.86€
pezzi 10 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10713533
|
Vitlab™
70794 |
68 mm |
19.20€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10557561
|
Vitlab™
70794 |
68 mm | N/A | ||||||
10717021
|
Vitlab™
70894 |
75 mm | N/A | ||||||
11877890
|
Vitlab™
70894 |
75 mm |
27.80€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11887890
|
Vitlab™
70994 |
94 mm |
29.55€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10443711
|
Vitlab™
71194 |
138 mm | N/A | ||||||
Descrizione
- Imbuto in polipropilene trasparente
- Flusso rapido grazie all'angolo di 60°
Specifica
Polipropilene | |
60 ° | |
Sì | |
Adatto per il contatto con gli alimenti |