Learn More
Vitlab™ Imbuto per sostanze in polvere in polipropilene trasparente
Use these funnels for a variety of bottling and decanting applications in the food industry. VITLAB™ Transparent Polypropylene Powder Funnels feature a short, wide stem. Ideal for transfer of powdered and granular substances.
Marca: Vitlab™ 70894
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Transparent polypropylene funnel
- Rapid flow due to a steep 60° angle
Specifica
80 mm | |
Polipropilene | |
60 ° | |
Adatto per il contatto con gli alimenti |
21 mm | |
75 mm | |
Sì | |
25 mm |