Learn More
trans-Zeatin (synthetic), 97+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1637-39-4 | C10H13N5O | 219.25 g/mol
103.52€ - 606.02€
Identificatori chimici
CAS 1637-39-4
Formula molecolare C10H13N5O
Molecular Weight (g/mol) 219.25
Numero MDL MFCD00213654
InChI Key UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
Sinonimo trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
PubChem CID 449093
ChEBI CHEBI:16522
IUPAC Name (E)-2-methyl-4-(7H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
SMILES CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10697231
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
264290100
10 mg Bottiglia in vetro
103.52€
10mg
10480711
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
264291000
100 mg Bottiglia in vetro
606.02€
100mg
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1637-39-4
219.25
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
449093
(E)-2-methyl-4-(7H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
C10H13N5O
MFCD00213654
trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
CHEBI:16522
CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
Specifica
trans-Zeatin (synthetic)
1637-39-4
Colorless to Yellow
Authentic
C10H13N5O
15, 10315
Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and dimethylformamide
UZKQTCBAMSWPJD-FARCUNLSSA-N
(E)-2-methyl-4-(7H-purin-6-ylamino)but-2-en-1-ol
449093
219.25
2% max. (HPLC)
97%
207°C
1% max.
97% min. (HPLC)
MFCD00213654
trans-zeatin, zeatin, e-zeatin, zeatine, e-2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-2-buten-1-ol, trans-zeatin synthetic, unii-7i6ooj9gr6, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, 2e, 2e-2-methyl-4-9h-purin-6-ylamino but-2-en-1-ol, 2-buten-1-ol, 2-methyl-4-1h-purin-6-ylamino-, e
96.0% min. (on dried substance)
CC(=CCNC1=NC=NC2=C1NC=N2)CO
219.25
CHEBI:16522
97+%
Liquid
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
missing translation for 'rtecsNumber' : EM9506000
Identificativo prodotto
  • trans-Zeatin (synthetic)