Learn More
trans-Zeatin (synthetic), 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | trans-Zeatin (synthetic) |
Nota nome | 97% |
Punto di fusione | 207°C |
Colore | Colorless to Yellow |
Perdita all'essiccatura | 1% max. |
Spettro a infrarossi | Authentic |
Intervallo percentuale saggio | 97% min. (HPLC) |
Imballaggio | Bottiglia in vetro |
Quantità | 100 mg |
Indice di Merck | 15, 10315 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- trans-Zeatin (synthetic)