Learn More
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 123334-00-9 | TiOSO4.xH2O + H2SO4
98.99€ - 304.52€
Identificatori chimici
CAS | 123334-00-9 |
---|---|
Formula molecolare | TiOSO4.xH2O + H2SO4 |
Numero MDL | MFCD00011270 |
Sinonimo | Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11354507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039591.36 |
500 g |
98.99€
500g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11344507
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039591.A3 |
2 kg |
304.52€
2kg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate is widely used as a pigment in paints and dyes. It is also useful in the preparation of stable amorphous titanium oxide hollow microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
123334-00-9 | |
TiOSO4.xH2O + H2SO4 | |
MFCD00011270 | |
Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid |
Specifica
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate | |
White | |
TiOSO4.xH2O + H2SO4 | |
Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid |
123334-00-9 | |
Powder | |
MFCD00011270 | |
Soluble in water. |
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures