Learn More
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11344507
Click to view available options
Quantità:
500 g
2 kg
Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate is widely used as a pigment in paints and dyes. It is also useful in the preparation of stable amorphous titanium oxide hollow microspheres.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123334-00-9
Formula molecolare TiOSO4.xH2O + H2SO4
Numero MDL MFCD00011270
Sinonimo Titanyl sulfate, Titanium(IV) oxysulfate-sulfuric acid
Specifica
Materiale o nome chimico Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate
Colore White
Forma fisica Powder
Quantità 2 kg
Informazioni di solubilità Soluble in water.
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acid hydrate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Titanium(IV) oxide sulfate sulfuric acidhydrate