Learn More
Tiron, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 149-45-1 | C6H10Na2O8S2 | 320.238 g/mol
58.49€ - 635.16€
Identificatori chimici
CAS 149-45-1
Formula molecolare C6H10Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 320.238
Numero MDL MFCD00149531
InChI Key HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
PubChem CID 131674010
IUPAC Name 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10552581
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
174140250
25 g Glass bottle
58.49€
25g
10052060
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
174141000
100 g Glass bottle
171.86€
100g
10378793
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Acros
174145000
500 g Glass bottle
635.16€
500g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
149-45-1
320.238
HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
131674010
[HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
C6H10Na2O8S2
MFCD00149531
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
Specifica
Tiron™
149-45-1
(HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
11, 297
4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
[HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
320.238
332.21
White
>300.0°C
C6H10Na2O8S2
MFCD00149531
15, 9621
Solubility in water: freely soluble.
Authentic
4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
131674010
4% to 6% (typically)
Powder
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
Causes serious eye irritation.
Causes skin irritation.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Identificativo prodotto
  • 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: 1,2-Dihydroxybenzene-3,5-disulfonic acid, disodium salt monohydrate