Learn More
Tiron™
Codice prodotto. 10378793 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
CAS: 149-45-1 | C6H10Na2O8S2 | 320.238 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 149-45-1
Formula molecolare C6H10Na2O8S2
Molecular Weight (g/mol) 320.238
Numero MDL MFCD00149531
InChI Key HEOKHLCODUWALT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4,5-Dihydroxy-1,3-benzenedisulfonic acid, disodium salt monohydrate
PubChem CID 131674010
IUPAC Name 4,5-dihydroxybenzene-1,3-disulfonic acid;molecular hydrogen;sodium
SMILES [HH].[HH].C1=C(C=C(C(=C1S(=O)(=O)O)O)O)S(=O)(=O)O.[Na].[Na]
Specifica
Materiale o nome chimico Tiron™
Punto di fusione >300.0°C
Formula lineare (HO)2C6H2(SO3Na)2·H2O
Beilstein 11, 297
Indice di Merck 15, 9621
Informazioni di solubilità Solubility in water: freely soluble.
Spettro a infrarossi Authentic
Peso formulazione 332.21
Perdita all'essiccatura 4% to 6% (typically)
Imballaggio Glass bottle
Colore White
Quantità 500 g
Forma fisica Powder