Learn More
Thermo Scientific™ Provette per la raccolta a basso legame proteico
L'uso delle provette per microcentrifuga a basso legame proteico Pierce™ Thermo Scientific™ riduce al minimo la perdita dei campioni di proteine durante la manipolazione dei campioni, specialmente in caso di più passaggi di elaborazione.
35.00€ - 261.00€
Specifica
Descrizione | Low Protein Binding Tube |
---|---|
Linea di prodotti | Pierce™ |
Product Type | Collection Tube |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15342617
|
Thermo Scientific™
90410 |
1.5 mL | 250 |
35.04€
pezzi 250 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15352617
|
Thermo Scientific™
90411 |
1.5 mL | 2500 |
261.00€
pezzi 2500 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15382617
|
Thermo Scientific™
88379 |
2 mL | 250 |
35.00€
pezzi 250 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15392617
|
Thermo Scientific™
88380 |
2 mL | 2500 |
257.00€
pezzi 2500 |
Spedizione stimata: 21-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
Thermo Scientific Pierce Low Protein Binding Microcentrifuge Tubes (1.5 or 2 mL) help minimize protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where processing steps are extensive.
Le provette per microcentrifuga a basso legame proteico Thermo Scientific Pierce (2.0 ml) contribuiscono a ridurre al minimo la perdita dei campioni proteici durante la manipolazione e sono ideali per applicazioni in cui le fasi di elaborazione sono estese.
- Durabilità - capacità di tollerare velocità della centrifuga fino a 20,000 RCF
- Compatibilità - adatto per applicazioni IP e di spettrometria di massa
- Prodotti esenti da nucleasi - certificazione di assenza di RNasi/DNasi
Specifica
Low Protein Binding Tube | |
Pierce™ | |
Collection Tube |