Learn More
Thermo Scientific™ Provette per la raccolta a basso legame proteico
L'uso delle provette per microcentrifuga a basso legame proteico Pierce™ Thermo Scientific™ riduce al minimo la perdita dei campioni di proteine durante la manipolazione dei campioni, specialmente in caso di più passaggi di elaborazione.
Marca: Thermo Scientific™ 90411
174.00 EUR valido fino al 2025-06-21
Usa il codice promo "24112" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific Pierce Low Protein Binding Microcentrifuge Tubes (1.5 or 2 mL) help minimize protein sample loss during sample manipulation and are ideal in applications where processing steps are extensive.
Pierce Low Protein Binding Microcentrifuge Tubes help minimize sample loss in mass spectrometry and immunoprecipitation/co-immunoprecipitation applications. The tubes are conveniently packaged at 250 tubes per package to minimize contamination even when purchased in bulk.• Durable—use at speeds up to 20,000 RCF
• Compatible—suitable for IP and mass spectrometry applications
• Nuclease-free—certified RNase/DNase-free polypropylene tubes
Specifica
Low Protein Binding Tube | |
1.5 mL | |
Collection Tube |
1.5 mL | |
Pierce™ | |
2500 |