Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetranitro blue tetrazolium chloride, 97%
Redox indicator for enzymes | CAS: 1184-43-6 | C40H28Cl2N12O10 | 907.64 g/mol
84.65€ - 533.00€
Identificatori chimici
CAS 1184-43-6
Formula molecolare C40H28Cl2N12O10
Molecular Weight (g/mol) 907.64
Numero MDL MFCD00036338
InChI Key VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo TNBT
PubChem CID 129893520
SMILES [Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
15453739
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J61080.MC
100 mg
84.65€
100mg
15443739
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
J61080.03
1 g
533.00€
1g
Descrizione
Descrizione
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1184-43-6
907.64
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
129893520
C40H28Cl2N12O10
MFCD00036338
TNBT
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Tetranitro blue tetrazolium chloride
C40H28Cl2N12O10
3897475
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium dichloride
129893520
97%
Powder
1184-43-6
MFCD00036338
TNBT
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
907.64
999.78
Yellow
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H350
May cause cancer.
P201-P202-P281-P308+P313-P501c
H350
missing translation for 'einecsNumber' : 214-665-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures