Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tetranitro blue tetrazolium chloride, 97%
Redox indicator for enzymes | CAS: 1184-43-6 | C40H28Cl2N12O10 | 907.64 g/mol
Marca:  Thermo Scientific Chemicals J61080.MC
84.19 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Quantità 100 mg
Codice prodotto. 15453739
  • 84.65€ / 100mg
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Redox indicator for enzymes
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Identificatori chimici
1184-43-6
907.64
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
129893520
C40H28Cl2N12O10
MFCD00036338
TNBT
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Tetranitro blue tetrazolium chloride
C40H28Cl2N12O10
3897475
VCESGVLABVSDRO-UHFFFAOYSA-L
2-{4'-[3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium-2-yl]-3,3'-dimethoxy-[1,1'-biphenyl]-4-yl}-3,5-bis(4-nitrophenyl)-3H-1,2λ⁵,3,4-tetrazol-2-ylium dichloride
129893520
97%
100 mg
1184-43-6
MFCD00036338
TNBT
[Cl-].[Cl-].COC1=CC(=CC=C1[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C(OC)=C1)[N+]1=NC(=NN1C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
907.64
999.78
Yellow
Powder
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS Documenti