Learn More
tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
11.60€ - 201.00€
Identificatori chimici
CAS 135632-53-0
Formula molecolare C11H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.309
InChI Key VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC Name tert-butyl N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10243432
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
SPB08455CB
250 mg
11.60€
250mg
10744023
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
SPB08455DA
1 g
11.60€
1g
10757495
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Maybridge
SPB08455EB
25 g
201.00€
25g
Identificatori chimici
135632-53-0
214.309
tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
tert-butyl N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
C11H22N2O2
VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
723429
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Specifica
tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate
95%
tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
214.309
214.31
135632-53-0
C11H22N2O2
VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
tert-butyl N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
723429
95%