Learn More
tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate, 97%, Thermo Scientific™
Product Code. 10744023
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 mg
1 g
25 g
Chemical Identifiers
CAS 135632-53-0
Formula molecolare C11H22N2O2
Molecular Weight (g/mol) 214.309
InChI Key VHYXAWLOJGIJPC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo tert-butyl piperidin-4-ylmethyl carbamate, 4-boc-aminomethyl piperidine, 4-tert-butoxycarbonylaminomethyl piperidine, 4-n-boc-aminomethyl piperidine, 4-boc-aminomethyl-piperidine, tert-butyl n-piperidin-4-ylmethyl carbamate, tert-butyl piperidin-4-ylmethylcarbamate, boc-4-aminomethyl piperidine
PubChem CID 723429
IUPAC Name tert-butyl N-(piperidin-4-ylmethyl)carbamate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)NCC1CCNCC1
Specifications
Materiale o nome chimico tert-Butyl N-(4-piperidinylmethyl)carbamate
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 214.31
Percent Purity 95%