Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9
36.38€ - 606.02€
Identificatori chimici
CAS 68131-40-8
Formula molecolare [C2H4O]n C13H27O
Numero MDL MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
16388237
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
464252500
250 mL
36.38€
250mL
16358237
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
464250010
1 L
92.03€
1L
16368237
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
464250025
2.5 L
184.92€
2.50L
16378237
Vedere i documenti
Thermo Scientific Chemicals
464250100
10 L
606.02€
10L
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
68131-40-8
[C2H4O]n C13H27O
MFCD00132411
CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Specifica
Tergitol* 15-S-9
1.0100 g/mL
1.01
MFCD00132411
CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
68131-40-8
193°C
[C2H4O]n C13H27O
Solubility aq. soln.: soluble.
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
Causes skin irritation.
Causes serious eye damage.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses, if present and easy to do.
Continue rinsing.
Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
GHS Signal Word: Danger
Identificativo prodotto
  • Tergitol 15-S-9
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.