Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tergitol(TM) 15-S-9
Product Code. 16378237
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantità:
250 mL
1 L
2.5 L
10 L
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 68131-40-8
Formula molecolare [C2H4O]n C13H27O
Numero MDL MFCD00132411
SMILES CCCCCCCC(CCCCC)OCCO-*
Specifications
Materiale o nome chimico Tergitol* 15-S-9
Densità 1.0100 g/mL
Quantità 10 L
Punto d'infiammabilità 193°C
Gravità specifica 1.01
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: soluble.
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Tergitol
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H332-Nocivo se inalato.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.