Learn More
Sampling Systems™ TeleSwab™ Telescopic Swabbing Tool Complete Kits
The TeleSwab™ Telescopic Swabbing Tool allows operators to quickly and easily take swabs from previously inaccessible places.
2915.00€
Specifica
Product Type | Swabbing Kit |
---|---|
Tipo di maniglia | Telescoping |
Da utilizzare con (applicazione) | Environmental swabbing |
Codice del prodotto | Marca | Stile | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Stile | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15774642
|
Sampling Systems™
8011K-01 |
Kit 1 | Angle Adapter, Swab Holder |
2915.00€
1 set |
Spedizione stimata: 17-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
15491885
|
Sampling Systems™
8011K-02 |
Kit 2 | Template Holder, Swabbing Template |
2915.00€
1 set |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Ideal for environmental swabbing and for use with large items of processing equipment
- Extendable handle that can be extended up to 3m
- Adjustable adapter for angling swabs to meet the contours of the item being sampled
- PTFE template tool allows a fixed area to be swabbed
- Two different complete kits are available
- Kit 1 contains one telescopic pole, one angle adapter and one swab holder
- Kit 2 contains one telescopic pole, one template holder and one swabbing template with a hole cut to customer’s requirements
Specifica
Swabbing Kit | |
Telescoping | |
Environmental swabbing |