Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bruciatore Teclu
Conduct experimentation at hotter temperatures with the Usbeck Laborgeraete™ Teclu Burner. It is available for use with natural gas and propane, with achievable temperatures up to 1600°C.
43.80€ - 52.00€
Specifica
Product Type | Bruciatore Teclu |
---|---|
Diametro (sistema metrico) | 17 mm (Head) |
Diametro (sistema metrico) esterno provetta di miscelazione | 14 mm |
Altezza (sistema metrico) | 165 mm |
N. per confezione | 1 ciascuno |
Allerta:
Burners according to DIN 30665 cannot be switched off completely. A small flame remains burning even if needle valve or stop cock are turned off. The gas flow shall be disconnected by means of the central stopcock in the laboratory.
Codice del prodotto | Marca | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Tipo di gas | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10671442
|
Usbeck Laborgeraete™
1210 |
Gas naturale |
43.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 25-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
10702312
|
Usbeck Laborgeraete™
1221 |
Propane |
52.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 01-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Air regulation
- Needle valve
- Variant of Bunsen burner
Specifica
Bruciatore Teclu | |
14 mm | |
1 ciascuno |
17 mm (Head) | |
165 mm | |
260 g |