Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Bruciatore Teclu
Conduct experimentation at hotter temperatures with the Usbeck Laborgeraete™ Teclu Burner. It is available for use with natural gas and propane, with achievable temperatures up to 1600°C.
Marca:  Usbeck Laborgeraete™ 1210
Codice prodotto. 10671442
  • 43.80€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 27-06-2025
Aggiungi al carrello
Allerta:
Burners according to DIN 30665 cannot be switched off completely. A small flame remains burning even if needle valve or stop cock are turned off. The gas flow shall be disconnected by means of the central stopcock in the laboratory.
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Air regulation
  • Needle valve
  • Variant of Bunsen burner
Specifica
Specifica
Bruciatore Teclu
17 mm (Head)
165 mm
1 ciascuno
Gas naturale
14 mm
1600°C
260 g
Documenti
One moment while we fetch your results.
Certificati
Promozioni
Promozioni
Titolo del prodotto
Usbeck Laborgeraete™ Bruciatore Teclu > Gas Type: Natural Gas