Learn More
TEAD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Specifica
Antigene | TEAD3 |
---|---|
Concentrazione | 0.25 mg/mL |
Applicazioni | Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry |
Classificazione | Polyclonal |
Coniugato | Unconjugated |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16841184
|
Proteintech
13120-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
16831184
|
Proteintech
13120-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
This is a rabbit polyclonal anti-TEAD3 antibody raised against part of C-terminal chain of human TEAD3.
This gene product is a member of the transcriptional enhancer factor (TEF) family of transcription factors, which contain the TEA/ATTS DNA-binding domain. It is predomitly expressed in the placenta and is involved in the transactivation of the chorionic somatomammotropin-B gene enhancer. Translation of this protein is initiated at a non-AUG (AUA) start codon.Specifica
TEAD3 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
P70210, Q99594 | |
21678, 7005 | |
TEAD3 Fusion Protein Ag3875 | |
Primary | |
-20°C | |
TEAD3 |
0.25 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
DTEF 1, ETFR 1, TEA domain family member 3, TEAD 3, TEAD3, TEAD5, TEF 5, TEF5 | |
TEAD3 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |