Learn More
TEAD3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 13120-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16831184
  • 385.92CHF / 150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This is a rabbit polyclonal anti-TEAD3 antibody raised against part of C-terminal chain of human TEAD3.
This gene product is a member of the transcriptional enhancer factor (TEF) family of transcription factors, which contain the TEA/ATTS DNA-binding domain. It is predomitly expressed in the placenta and is involved in the transactivation of the chorionic somatomammotropin-B gene enhancer. Translation of this protein is initiated at a non-AUG (AUA) start codon.
Spécification
Spécification
TEAD3
Polyclonal
Unconjugated
TEAD3
DTEF 1, ETFR 1, TEA domain family member 3, TEAD 3, TEAD3, TEAD5, TEF 5, TEF5
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
21678, 7005
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P70210, Q99594
TEAD3
TEAD3 Fusion Protein Ag3875
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis