Learn More
Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
77.70€ - 504.00€
Identificatori chimici
CAS 7721-01-9
Formula molecolare Cl5Ta
Molecular Weight (g/mol) 358.20
Numero MDL MFCD00011253
InChI Key OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo Tantalum pentachloride
IUPAC Name tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11310348
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043731.06
5 g
77.70€
5g
11300348
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043731.14
25 g
208.00€
25g
11320348
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
043731.22
100 g
504.00€
100g
Descrizione
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Specifica
Identificatori chimici
7721-01-9
358.20
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
tantalum(5+) pentachloride
Cl5Ta
MFCD00011253
Tantalum pentachloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Specifica
242°C
216°C
7721-01-9
Powder
Cl5Ta
UN3260
Tantalum pentachloride
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
358.20
99.995%
Acidic
Moisture sensitive
Tantalum (V) chloride
Anhydrous
White to Yellow
(metals basis)
MFCD00011253
14,9054
OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
tantalum(5+) pentachloride
358.21
Puratronic™
Ampule
3.68 g/mL
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H314-H318-H302
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
Harmful if swallowed.
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-755-6
missing translation for 'rtecsNumber' : WW5600000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
Identificativo prodotto
  • Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .