Learn More
Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic™, 99.995% (metals basis)
Código de producto. 11310348
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 7721-01-9 | Cl5Ta | 358.20 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Confezionato in ampolle in atmosfera di argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7721-01-9
Formula molecolare Cl5Ta
Molecular Weight (g/mol) 358.20
Numero MDL MFCD00011253
InChI Key OEIMLTQPLAGXMX-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo Tantalum pentachloride
IUPAC Name tantalum(5+) pentachloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ta+5]
Especificaciones
Punti di ebollizione 242°C
Materiale o nome chimico Tantalum (V) chloride
Punto di fusione 216°C
Nota nome Anhydrous
Colore White to Yellow
Forma fisica Powder
Quantità 5 g
Note percentuale saggio (metals basis)
Numero UN UN3260
Indice di Merck 14,9054
Peso formulazione 358.21
Percent Purity 99.995%
Grado Puratronic™
Odore Acidic
Imballaggio Ampule
Sensibilità Moisture sensitive
Densità 3.68 g/mL
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Tantalum(V) chloride, anhydrous, Puratronic
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consejos de prudencia
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P363-Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado