Learn More
IBA Lifesciences TACS Column Adapter
Adapter for Strep-Tactin™ TACS Agarose Columns that fits onto standard tubes
11.30€
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Tipo di colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Tipo di colonna Prezzo Quantità e disponibilità  
17277590
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
6-3333-001
0.3 mL
11.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
15819794
Vedere i documenti
IBA Lifesciences
6-6331-001
1 mL
11.30€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • The adapters allow fitting of Strep-Tactin™ TACS Agarose columns onto standard tubes.
  • Column adapters are available in two sizes: For 3 ml columns (containing 0.3 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose) to fit them onto 15 ml tubes and for 10 ml columns (containing 1 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose) to fit them onto 50 ml tubes. 