Learn More
IBA Lifesciences TACS Column Adapter
Adapter for Strep-Tactin™ TACS Agarose Columns that fits onto standard tubes
Marca:  IBA Lifesciences 6-3333-001
Codice prodotto. 17277590
  • 11.30€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • The adapters allow fitting of Strep-Tactin™ TACS Agarose columns onto standard tubes.
  • Column adapters are available in two sizes: For 3 ml columns (containing 0.3 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose) to fit them onto 15 ml tubes and for 10 ml columns (containing 1 ml Strep-Tactin™ TACS Agarose) to fit them onto 50 ml tubes. 
Specifica
Specifica
0.3 mL