Learn More
SVL™ Sealing Ring for Butt Joint
Manufactured from silicone rubber
65.95€ - 212.00€
Specifica
Materiale Silicone Rubber, PTFE (Sheath)
Tipo Sealing Ring
Da utilizzare con (applicazione) Butt joints
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Descrizione Prezzo Quantità e disponibilità  
10580291
Vedere i documenti
SVL
701-02
Joint size: 22
175.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 22-07-2025
Aggiungi al carrello
12691591
Vedere i documenti
SVL
701-03
Joint size: 30
212.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-10-2025
Aggiungi al carrello
12681591
Vedere i documenti
SVL
701-01
Joint size: 15
77.35€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 12-08-2025
Aggiungi al carrello
12093948
Vedere i documenti
SVL
701-01
Joint size: 15
65.95€
Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 10-09-2025
Aggiungi al carrello
12977016
Vedere i documenti
SVL
701-04
Joint size: 42
168.00€
pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Silicone rubber and sheathed with PTFE for protection against chemical attack
  • Internal diameter of ring corresponds to the bore of the SVL glass screwthread so that flow is not restricted
Specifica
Specifica
Silicone Rubber, PTFE (Sheath)
Sealing Ring
Butt joints
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
SVL™ Sealing Ring for Butt Joint