Learn More
SVL™ Sealing Ring for Butt Joint
Manufactured from silicone rubber
Marca:  SVL 701-04
Codice prodotto. 12977016
  • 168.00€ / pezzi 10
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 05-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Silicone rubber and sheathed with PTFE for protection against chemical attack
  • Internal diameter of ring corresponds to the bore of the SVL glass screwthread so that flow is not restricted
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Joint size: 42
Butt joints
Silicone Rubber, PTFE (Sheath)
Sealing Ring