Learn More
Acido solforico, 0.01M
36.15€ - 135.00€
Specifica
Aspetto | Incolore |
---|---|
pH | < 2 |
Composizione | Acido solforico 0.01 mol/l |
Concentrazione | 0.981 g H2SO4/l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C) |
Densità | 1 g/ml |
Odore | Inodore |
Forma fisica | Liquido |
Informazioni di solubilità | Solubile in acqua |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10254052
|
Chem Lab
CL05.2610.1000 |
1 l |
36.15€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
11903293
|
Chem Lab
CL05.2610.5000 |
5 L |
135.00€
5L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Specifica
Incolore | |
Acido solforico 0.01 mol/l | |
1 g/ml | |
Liquido |
< 2 | |
0.981 g H2SO4/l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C) | |
Inodore | |
Solubile in acqua |