Learn More
Acido solforico, 0.01M
Click to view available options
Quantità:
1 l
5 L
Specifica
Specifica
Aspetto | Colorless |
pH | <2 |
Composizione | Sulfuric acid 0.01mol/L |
Concentrazione | 0.981g H2SO4/l H2O = 0.02 N (±0.00004/20°C) |
Densità | 1g/mL |
Odore | Odorless |
Quantità | 5 L |
Forma fisica | Liquid |
Informazioni di solubilità | Soluble in Water |