Learn More
Cole-Parmer™ Tube Holder
Tube Holder for Use with Microtitre Plate Shakers SSM5 and SSL5.
Marca:  Cole-Parmer™ 51900-99
Codice prodotto. 12693335
  • 173.00€ / Pezzo
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 26-08-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Accessory tube holders accommodate 0.2 mL or 0.5 mL microcentrifuge tubes.
  • Two tube holders can be used at any one time and securely held in place by the non-slip mat.
  • Stuart™ Tube Holder; For Use with Microtitre Plate Shakers where samples require controlled temperature and/or humidity conditions, ideal for placement inside CO2incubators.
Specifica
Specifica
0.2 mLTubes
Tube Holder
1 Ea.
0.2 mL
Stuart™ Microtitre Plate Shakers SSM5 and SSL5