Learn More
Cole-Parmer™ Ago in acciaio inox Stuart™
Keep your sample concentrator up and running with these Needles.
442.00€ - 1100.00€
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11426578
|
Cole-Parmer™
36620-96 |
Acciaio inox | 76 mm |
442.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11436578
|
Cole-Parmer™
36620-97 |
Acciaio inox | 127 mm |
615.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11446578
|
Cole-Parmer™
36620-99 |
PTFE | 76 mm |
1100.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
11456578
|
Cole-Parmer™
36620-98 |
PTFE | 127 mm |
1085.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
|||
Descrizione
- Maintain your sample concentrator with the following needles.
Specifica
Ago | |
Confezione da 100 |