Learn More
Cole-Parmer™ Ago in acciaio inox Stuart™
Keep your sample concentrator up and running with these Needles.
Marca: Cole-Parmer™ 36620-97
557.78 EUR valido fino al 2025-06-30
Usa il codice promo "24156" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Maintain your sample concentrator with the following needles.
Specifica
Acciaio inox | |
Ago | |
Confezione da 100 | |
127 mm |