Learn More
Strontium hydroxide octahydrate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1311-10-0 | H18O10Sr | 265.75 g/mol
44.62€ - 182.91€
Identificatori chimici
CAS 1311-10-0
Formula molecolare H18O10Sr
Molecular Weight (g/mol) 265.75
Numero MDL MFCD00150395
InChI Key UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11354058
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041351.22
100 g
44.62€
100g
11344058
SDS Vedere i documenti
Thermo Scientific Alfa Aesar
041351.36
500 g
182.91€
500g
Descrizione
Descrizione
Strontium hydroxide octahydrate is used in the sugar industry for its purification, oil and paint industry to improve its drying properties and as an active ingredient in depilatory hair removal products. It is also used as a raw material for manufacturing of other products of strontium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Identificatori chimici
1311-10-0
265.75
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
H18O10Sr
MFCD00150395
strontium(2+) octahydrate dihydroxide
Specifica
Strontium hydroxide octahydrate
1311-10-0
99% (metals basis)
MFCD00150395
UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
strontium(2+) octahydrate dihydroxide
265.76 (121.60 Anhydrous)
1.900 g/mL
100°C-8H2O
Crystalline
H18O10Sr
Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
265.75
Air sensitive; Hygroscopic
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Hazard Class: 8; Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 242-367-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Identificativo prodotto
  • Strontium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium hydroxide,octahydrate