Learn More
Strontium hydroxide octahydrate, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11354058
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Strontium hydroxide octahydrate is used in the sugar industry for its purification, oil and paint industry to improve its drying properties and as an active ingredient in depilatory hair removal products. It is also used as a raw material for manufacturing of other products of strontium salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1311-10-0
Formula molecolare H18O10Sr
Molecular Weight (g/mol) 265.75
Numero MDL MFCD00150395
InChI Key UJPWWRPNIRRCPJ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) octahydrate dihydroxide
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[OH-].[OH-].[Sr++]
Specifica
Materiale o nome chimico Strontium hydroxide octahydrate
Punto di fusione 100°C-8H2O
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 99% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in hot water and acid. Insoluble in acetone.
Peso formulazione 265.76 (121.60 Anhydrous)
Sensibilità Air sensitive; Hygroscopic
Densità 1.900 g/mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium hydroxide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH071-Corrosivo per le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Strontium hydroxide,octahydrate