Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
31.85€ - 71.50€
Identificatori chimici
CAS | 10025-70-4 |
---|---|
Formula molecolare | Cl2H12O6Sr |
Molecular Weight (g/mol) | 266.61 |
Numero MDL | MFCD00149865 |
InChI Key | AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L |
IUPAC Name | strontium(2+) hexahydrate dichloride |
SMILES | O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Descrizione
Identificatori chimici
10025-70-4 | |
266.61 | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] |
Cl2H12O6Sr | |
MFCD00149865 | |
strontium(2+) hexahydrate dichloride |
Specifica
115°C | |
White | |
Solid | |
MFCD00149865 | |
O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++] | |
266.61 | |
Recipiente per polveri in plastica |
10025-70-4 | |
5.0 to 7.0 | |
Cl2H12O6Sr | |
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L | |
strontium(2+) hexahydrate dichloride | |
266.62g/mol |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Strontium chloride hexahydrate