Learn More
Strontium Chloride Hexahydrate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10244400 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Click to view available options
Quantità:
250 g
500 g
Identificatori chimici
CAS 10025-70-4
Formula molecolare Cl2H12O6Sr
Molecular Weight (g/mol) 266.61
Numero MDL MFCD00149865
InChI Key AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
IUPAC Name strontium(2+) hexahydrate dichloride
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Sr++]
Specifica
Punto di fusione 115°C
Colore White
pH 5.0 to 7.0
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Peso formulazione 266.62g/mol
Imballaggio Recipiente per polveri in plastica
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Strontium chloride hexahydrate