Learn More
BRAND™ Stoppers for Centrifuge Tube
Polyethylene caps prevent centrifuge tubes from spilling during processing.
7.25€ - 26.15€
Specifica
Materiale Polyethylene
Product Type Caps
Da utilizzare con (apparecchiatura) Polypropylene centrifuge tubes
Quantità 100/PK
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Size Prezzo Quantità e disponibilità  
10579341
Vedere i documenti
BRAND™
115370
48mL
17.80€
pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
10662052
Vedere i documenti
BRAND™
115376
160mL
26.15€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10674542
Vedere i documenti
BRAND™
115360
10mL
7.25€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10374941
Vedere i documenti
BRAND™
115374
110mL
26.15€
pezzi 100
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Polyethylene construction
  • For use with polypropylene centrifuge tubes
  • Available in a variety of sizes
Specifica
Specifica
Polyethylene
Caps
Polypropylene centrifuge tubes
100/PK