Learn More
BRAND™ Stoppers for Centrifuge Tube
Polyethylene caps prevent centrifuge tubes from spilling during processing.
Marca:  BRAND™ 115370
17.35 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10579341
  • 17.80€ / pezzi 100
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 03-07-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Polyethylene construction
  • For use with polypropylene centrifuge tubes
  • Available in a variety of sizes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Polypropylene centrifuge tubes
48mL
Caps
100/PK
Polyethylene