Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tray
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tray is ideal for hygienic applications within hospitals and pharmaceutical factories.
277.00€ - 278.00€
Specifica
Materiale | Polypropylene |
---|---|
Capacità (sistema metrico) | 3 L |
Monouso | Single-use |
Colore | White |
Dimensioni (L x P x A) | 310 x 265 x 55 mm |
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30178906
|
Sampling Systems™
8081P-3001 |
Non-sterile |
277.00€
pezzi 30 |
Spedizione stimata: 05-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
17161825
![]() |
Sampling Systems™
8081P-3000S |
Sterile |
278.00€
pezzi 30 |
|
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15829461
|
Sampling Systems™
8081P-3000S |
Sterile |
278.00€
pezzi 40 |
Spedizione stimata: 20-06-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
Polypropylene | |
Single-use | |
310 x 265 x 55 mm |
3 L | |
White |