Learn More
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tray
Sampling Systems™ SteriWare™ Disposable Tray is ideal for hygienic applications within hospitals and pharmaceutical factories.
Marca: Sampling Systems™ 8081P-3000S
Descrizione
- Moulded and packed in a Class 100,000 Cleanroom
- Individually bagged
- Made from FDA, EC 1935/2004 and EU 10/2011 conforming material
- BSE/TSE free
- Full batch traceability
- Available pre-sterilized (SAL 10-6)
- No cross contamination
- No cleaning required
Specifica
Polypropylene | |
Single-use | |
White |
3 L | |
Sterile | |
310 x 265 x 55 mm |
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
121902 | Certificato di conformità | 09/04/2025 | 8081P-3000S |
121335 (3) | Certificato di conformità | 27/02/2025 | 8081P-3000S |
121335 (2) | Certificato di conformità | 27/02/2025 | 8081P-3000S |
121335 | Certificato di conformità | 27/02/2025 | 8081P-3000S |
067354 | Certificato di analisi | 29/01/2025 | 8081P-3000S |