Learn More
Technical Service Consultants™ Ago per inoculazione sterile
Use disposable Technical Service Consultants™ Sterile Inoculation Needle to save time compared to heat sterilization of re-usable needles. The needle is perfect for counting or isolating pathogens from heavy mixed cultures.
215.00€
Specifica
Materiale | Polystyrene |
---|---|
Sterilità | Sterile |
Monouso | Single-use |
Product Type | Inoculating Loop |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Per uso esclusivo in laboratorio |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
12719885
|
Technical Service Consultants™
TS/3-C |
White |
215.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 03-09-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
- Tapered tip for improved bead security
- Safe and secure transfer of cultures from freezer to culture plate
- Eliminates need to balance beads with inoculating loop
Specifica
Polystyrene | |
Single-use | |
Per uso esclusivo in laboratorio | |
General Laboratory use only |
Sterile | |
Inoculating Loop | |
Confezione da 1000 |