Learn More
Technical Service Consultants™ Ago per inoculazione sterile
Use disposable Technical Service Consultants™ Sterile Inoculation Needle to save time compared to heat sterilization of re-usable needles. The needle is perfect for counting or isolating pathogens from heavy mixed cultures.
Marca:  Technical Service Consultants™ TS/3-C
212.78 EUR valido fino al 2025-12-31
Usa il codice promo "25339" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 12719885
  • 215.00€ / pezzi 1000
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 08-09-2025
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Tapered tip for improved bead security
  • Safe and secure transfer of cultures from freezer to culture plate
  • Eliminates need to balance beads with inoculating loop
Specifica
Specifica
Single-use
Sterile
Inoculating Loop
Confezione da 1000
Polystyrene
White
Per uso esclusivo in laboratorio
General Laboratory use only