Learn More
Staurosporine, Fisher BioReagents
119.08€ - 1012.19€
Identificatori chimici
CAS 62996-74-1
Formula molecolare C28H26N4O3
Molecular Weight (g/mol) 466.541
InChI Key HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
Sinonimo staurosporine, kinome_3629
PubChem CID 49831000
SMILES CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Imballaggio Prezzo Quantità e disponibilità  
10042804
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2541-100
100 μg Poly Micro Tube N/A N/A N/A
10002854
SDS Vedere i documenti
Fisher BioReagents
BP2541-500
500 μg Poly Micro Tube N/A N/A N/A
10647155
SDS Vedere i documenti
Fisher Bioreagents
BP2541-1
1 mg Poly Micro Tube N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Staurosporine is a potent protein kinase inhibitor useful for studies on protein phosphorylation in the regulation of cellular functions.
Specifica
Identificatori chimici
62996-74-1
466.541
staurosporine, kinome_3629
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
C28H26N4O3
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
49831000
Specifica
Staurosporine
62996-74-1
White
C28H26N4O3
staurosporine, kinome_3629
Pass Test
466.541
466.5
Solid
From Streptomyces sp.
270°C
> 98.0 %
15, 8928
HKSZLNNOFSGOKW-ZYSRIHRCSA-N
CC12C(C(CC(O1)N3C4=CC=CC=C4C5=C6C(=C7C8=CC=CC=C8N2C7=C53)CNC6=O)NC)OC
49831000
>98.0%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
CAUTION!
Emergency Overview
Limited evidence of a carcinogenic effect. May be harmful by inhalation, in contact with skin and if swallowed. Moisture sensitive. Sensitivity to light. Wear personal protective equipment. Ensure adequate ventilation. Avoid contact with skin, eyes and clothing. Use personal protective equipment. Do not breathe dust. Use only under a chemical fume hood. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Get medical attention immediately if symptoms occur. Get medical attention immediately if symptoms occur. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes.
NFPA
Health:1
Flammability:1
Instability:1
Recommended Storage : 4°C, protect from light.
Identificativo prodotto
  • Staurosporine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.